Learn More
SCH-23390 hydrochloride, MedChemExpress
Description
SCH-23390 hydrochloride is a potent and high efficacy human 5-HT2C receptor agonist with a Ki of 9.3 nM. SCH-23390 hydrochloride also binds with high affinity to the 5-HT2 and 5-HT1C receptors. SCH-23390 hydrochloride inhibits G protein-coupled inwardly rectifying potassium (GIRK) channels with an IC50 of 268 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SCH-23390 hydrochloride |
| CAS | 125941-87-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H19Cl2NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | R-(+)-SCH-23390 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.69 mM) ∣H2O : 28.57 mg/mL (88.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(Cl)C=C2CCN(C)C[C@H](C3=CC=CC=C3)C2=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 324.24 |
| Afficher plus |