Learn More
Thermo Scientific™ Gélose anaérobie de Schaedler avec sang de mouton, Haemin, vitamine K1
Code produit 10453833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose Schaedler anaérobie avec sang de mouton, Haemin et vitamine K1
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité unitSize
10453833 Gélose Schaedler anaérobie avec sang de mouton, Haemin et vitamine K1 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10453833 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB5034A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cultivez et isolez des organismes aérobies et anaérobies qui peuvent nécessiter des conditions sélectives pour inhiber la croissance d’Escherichia coli dans le tractus intestinal.
Cultivez et isolez des organismes anaérobies obligatoires et facultatifs, tels que les bactéries anaérobies exigeantes Bacteroides, Prefotella et Porphyromonas, à l’aide de la gélose anaérobie Schaedler Thermo Scientific™ avec du sang de mouton, de l’hémine et de la vitamine K1.
La gélose anaérobie Schaedler est exempte de thioglycolate et est utilisée pour créer des conditions sélectives dans lesquelles des microorganismes du tractus intestinal, délicats et plus exigeants sur le plan nutritionnel, se développent, et ce malgré la présence d’organismes antagonistes. Normalement, de tels microorganismes exigeants devraient être submergés par la croissance des entérocoques, des bacilles coliformes et d’autres bacilles à Gram-négatif.
La gélose anaérobie Schaedler contient du chlorhydrate de cystéine et du glucose comme substances réductrices, avec l’avantage que la cystéine inhibe la croissance d’Escherichia coli. Il a été démontré que la gélose anaérobie Schaedler est une alternative adaptée à la gélose au sang pour le dénombrement des clostridia. Elle a été utilisée pour l’examen des denrées alimentaires, des déchets et des eaux de fossé. Des études ont montré la nécessité de conditions anaérobies strictes pour assurer la réussite de la récupération des anaérobies obligatoires lors de l’utilisation de ce milieu sans ajout de sang.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, opaque
Contenu et stockage 6 à 12°C, noir
Description Gélose Schaedler anaérobie avec sang de mouton, Haemin et vitamine K1
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte