Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective KV anaérobie Schaedler avec du sang lysé de cheval
Description
Cultivez et isolez des bactéries à Gram négatif, en particulier Bacteroides et Prevotella, avec une gélose sélective Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerobe KV hautement nutritive et prête à l’emploi avec du sang lysé de cheval. L’ajout de kanamycine et de vancomycine rend le milieu sélectif, tandis que le sang lysé de cheval fournit des substances de promotion de croissance supplémentaires.
Utilisez la gélose sélective KV anaérobie Schaedler avec du sang lysé de cheval pour la détection et l’isolement des bactéries gram-négatives.
- Sélectif : la kanamycine et la vancomycine rendent le milieu sélectif.
- Nutritif : le sang lysé de cheval fournit les facteurs favorisant la croissance au milieu.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Vermillon/cuivre nacré |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Quantité | 10/boîte |