Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS Schaufus-Pottinger et MF quadrillé
Code produit 15982500 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Disques de taille des pores 0,45 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15982500 Disques de taille des pores 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15982500 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur 1409150RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    215.16€ / 100 pièces
    Économisez 37.84€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Tampons de milieux déshydratés dans des boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec des filtres à membrane adaptés pour un contrôle de qualité microbiologique économique et rapide.
  • Tampons d’éléments nutritifs avec membranes quadrillées
  • Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
  • Conformité aux normes et références internationales
  • Guide de validation disponible
  • Très polyvalent : applications multiples
  • Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
  • Manipulation facile
  • Membranes adaptées à une utilisation avec le distributeur e.motion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Format Disque de taille des pores 0,45 μm
Type de milieu Schaufus-Pottinger
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Levure, Moisissures
Couleur de la grille Blanc
Type d’emballage MF conditionné individuellement pour une utilisation avec distributeur, boîtes de 10 x 10/sachet avec NP
Porosité 0,45 μm
Quantité 100/boîte
Diamètre (métrique) 50 mm