Learn More
BRAND™ Cuve à coloration Schiefferdecker
Code produit 11839580 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
10
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de lames Conditionnement
11839580 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11839580 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 472500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    287.00€ / 10 pièces
    Économisez 45.00€
    13% de réduction
En stock
Construction en verre sodocalcique, pour 10 lames
  • Pour 10 lames, taille 76 x 26 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Bac à coloration
    Nombre de lames 10