Learn More
KARTELL Schilling Burette
Description
- Plastique automatique Schilling burettes (selon les normes DIN 12.700, classe B).
- Avec bouton-poussoir pour une livraison goutte à goutte.
- Réservoir en PE avec base stable en PE-LD.
- MATÉRIAU : PE/PMMA
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | Polyéthylène, Acrylique |
| Graduations | 0.1 mL |
| Type | Schilling Buret |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN 12700 |