Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité
- Col étroit
- Avec bague de tube
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Burette Schilling |
| Matériau | PEBD |
| Comprend | Bouchon à vis et bague de tube |