Learn More
Schisandrine B, 96 %,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Schisandrin B |
| CAS | 61281-37-6 |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Formule moléculaire | C23H28O6 |
| Quantité | 250 mg |
| Clé InChI | RTZKSTLPRTWFEV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | COC1=CC2=C(C(OC)=C1OC)C1=C(OC)C3=C(OCO3)C=C1CC(C)C(C)C2 |
| Nom IUPAC | 3,4,5,19-tétraméthoxy-9,10-diméthyl-15,17-dioxatétracyclo[10.7.0.0²,⁷.0¹⁴,¹⁸]nonadéca-1(19),2(7),3,5,12,14(18)-hexaène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 400.47 |
| Poids de la formule | 400.46 |