Learn More
Schisandrin B, MedChemExpress
Code produit 16478858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478858 10 mg
16444747 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478858 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0089
MedChemExpress Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.
Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.
Spécification
Nom chimique ou matériau Schisandrin B
CAS 61281-37-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28O6
Quantité 10 mg
Synonyme γ-Schisandrin Wuweizisu B
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (249.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1)C(C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC
Poids moléculaire (g/mol) 400.46
Poids de la formule 400.46
Pourcentage de pureté 98.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death