Learn More
Schizandrin A, TRC
Code produit 30422385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30422385 50 mg
30421782 10 mg
30417416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS19994550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61281-38-7
Formule moléculaire C24 H32 O6
Poids moléculaire (g/mol) 416.51
Synonyme Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, (6R,7S,12aR)-, Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, stereoisomer, (+)-Deoxyschizandrin, (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schisandrin A, Schizandrin A, Wuweizisu A
SMILES COc1cc2C[C@@H](C)[C@@H](C)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Schisandrin A (Deoxyschisandrin)
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Poids de la formule 416.2199