Learn More
GPE Scientific™ Flacon Schlenk cylindrique avec robinet en verre et cône
Code produit 15834884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15834884 25 ml 1 pièce
15854884 50 ml 1 pièce
15814884 100 ml 1 pièce
15844884 250 ml 1 pièce
15864884 500 ml 1 pièce
15824884 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15834884 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur SCG/25
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon Schlenk Scientific GPE™, cylindrique avec robinet en verre et cône, est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide, et est disponible en différentes capacités.
  • Flacon cylindrique de style Schlenk
  • Comprend un robinet en verre et un cône
  • Disponibles en différentes capacités
  • Disponible avec différentes tailles de joints
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (équipement) Lignes Schlenk et collecteurs à vide
Comprend Robinet et cône en verre
Type de produit Flacon cylindrique Schlenk avec robinet et cône
Forme Cylindrique
Raccord manchonné Taille du joint : 19
Forme du fond Cylindrique