Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes Schlenk avec robinet d’arrêt NS
Code produit 10365981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10365981 10 mL 1 pièce
10060191 50 ml 1 pièce
10603442 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10365981 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03370213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    61.67€ / 1 pièces
    Économisez 36.33€
    37% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes d’azote (tubes Schlenk) avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
  • Avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Verre Duran
Comprend Col central - Cône 14/23, alésage de soupape - 2,5 mm
Quantité 1