Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes Schlenk avec robinet d’arrêt NS
Code produit 10603442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10603442 100 mL 1 pièce
10365981 10 mL 1 pièce
10060191 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10603442 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03370137
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-11-2026
Tubes d’azote (tubes Schlenk) avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
  • Avec joint rodé conique et robinet d’arrêt NS
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Comprend Col central - Prise 14/23, alésage de soupape - 2,5 mm
Quantité 1