Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes Schlenk avec robinet à pointeau en PTFE
Code produit 11933421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
Type:
Cône NS 14/23
Prise NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Conditionnement
11933421 10 mL Cône NS 14/23 1 pièce
11953431 25 ml Cône NS 14/23 1 pièce
11973431 50 ml Cône NS 14/23 1 pièce
11983431 100 mL Cône NS 14/23 1 pièce
11993431 250 ml Cône NS 14/23 1 pièce
11993411 25 ml Prise NS 14/23 1 pièce
11903421 50 ml Prise NS 14/23 1 pièce
11913421 100 mL Prise NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11933421 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03370813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    73.35€ / 1 pièces
    Économisez 51.65€
    41% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Tubes d’azote (tubes Schlenk) avec joint rodé conique et robinet à pointeau en PTFE
  • Avec joint rodé conique et robinet à pointeau en PTFE
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Tubulure Duran
Type Cône NS 14/23
Porosité Alésage de vanne de 2,5 mm
Quantité 1