Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence unique en verre ScienceLine
Tous les produits SI Analytics ProduitsDescription
- Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
- Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
- Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
Specifications
Specifications
| Description | Membrane en céramique |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode de référence |
| Électrolyte de référence | Ag/AgCl |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |