Learn More
SI Analytics™ Micro-électrode Scienceline™
Code produit 10355011 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10355011 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10355011 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285105579
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
SI Analytics™ ScienceLine™ La micro-électrode est une électrode combinée avec un capteur de température.
  • Référence Ag/AgCl
  • Point zéro : pH = 7,0 ± 0,3
  • Électrolyte : KCI 3 mol/l
  • Capteur de température Pt 1000
  • Câble fixe long de 1 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Membrane en pointe
Types de connecteurs BNC
Jonction Platine 3 x
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type N 5800 BNC
Longueur (métrique) 96 mm
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 5 mm