Description
- Ag/AgCl : Kcl 3 mol/l, par exemple L 300
- Électrode de référence
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | Câble de connexion L 1 N. |
| Jonction | Platinum |
| Matériau | Arbre en verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode de référence |
| Électrolyte de référence | Ag/AgCl |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |