Learn More
Scienceware Sacs à déchets biologiques en PEHD avec patch de stérilisation
Code produit 11705379 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
610 x 305mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11705379 610 x 305mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11705379 Fournisseur Scienceware Code fournisseur 0649730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30€
    73.27€ / 100 pièces
    Économisez 17.03€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Ces sacs à déchets biologiques en PEHD sont dotés d'un patch de stérilisation, un indicateur qui fonce lorsqu'il est stérile.
  • Consignes de sécurité imprimées en quatre langues.
  • Atteint/dépassé ASTM D 1709-85.
  • Autoclavable à 250 °F (121 °C).
  • Ces poches à haut poids moléculaire comportent un indicateur qui fonce lorsqu'elles sont stériles.
  • Les consignes de sécurité sont imprimées en anglais, en français, en allemand et en espagnol.
  • Les sacs ont une épaisseur de 1,25 mil.
  • Les supports de sacs optionnels sont fabriqués en tubes d'aluminium avec un revêtement époxy cuit au four.
    • Les supports se replient à plat pour un rangement pratique et comprennent un bac de récupération de sécurité en polystyrène qui maintient le sac en toute sécurité dans le support.
  • Commandez les supports et les attaches en plastique séparément.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Stockage
Comprend Plateau de récupération de sécurité en polystyrène qui soutient fermement le sachet dans le support
Matériau HDPE
Nbre par carton 100/Cs.
Plage de températures (métrique) 121°C
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Dimensions (L x l) 610 x 305mm
Longueur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Sachet pour matières présentant un risque biologique
Capacité (impériale) 1 gal.
Capacité (métrique) 3,7 L
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (métrique) 305 mm
Épaisseur (métrique) 0,310 mm