Learn More
Eppendorf™ Pinces agitatrices de laboratoire
Description
- Construction en acier inoxydable (sans soudure par points ni rivetage) pour plus de solidité et de sécurité.
- Les pinces de 2 L et plus sont livrées avec une ceinture supplémentaire pour plus de sécurité lors de l'agitation des flacons à grande vitesse.
- Livré avec les vis nécessaires, et équipé de ressorts en fil d'acier hélicoïdal pour une stabilité accrue à haute vitesse.
Specifications
Specifications
| Capacité | 1 L Fioles Erlenmeyer |
| Type de produit | Pince |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 130 x 64 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs Innova I-Series et Excella |