Learn More
Eppendorf™ Pinces agitatrices de laboratoire
Code produit 11396034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 L Fioles Erlenmeyer
2 flacons Erlenmeyer à col large de 2 litres
2,8 L Ballons Fernbach
Bouteilles de milieu de culture de 1 L
Erlenmeyer à col étroit de 2 L, Thomson ou Corning Flacons
Fioles Erlenmeyer de 10 ml
Fioles Erlenmeyer de 5 L
Fioles d'Erlenmeyer de 125 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 25 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 250 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 500 ml
Fioles d'Erlenmeyer de 6 L
Flacons Erlenmeyer de 3 L
Flacons Erlenmeyer de 4 L
Flacons Erlenmeyer de 50 ml
Flacons de 500 mL, 450 ou 600 mL TPP Bioréacteurs
Dimensions (L x l):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l) Conditionnement
11396034 Fioles d'Erlenmeyer de 125 ml 68 x 37 mm 1 pièce
10706164 Fioles Erlenmeyer de 10 ml 31 x 26 mm 1 pièce
10487651 Fioles d'Erlenmeyer de 25 ml 23 x 22 mm 1 pièce
11386034 Flacons Erlenmeyer de 50 ml 51 x 26 mm 1 pièce
11306044 Fioles d'Erlenmeyer de 250 ml 91 x 47 mm 1 pièce
11316044 Fioles d'Erlenmeyer de 500 ml 102 x 48 mm 1 pièce
11399814 Flacons de 500 mL, 450 ou 600 mL TPP Bioréacteurs 92 x 108 mm 1 pièce
11326044 1 L Fioles Erlenmeyer 130 x 64 mm 1 pièce
11309824 Bouteilles de milieu de culture de 1 L 108 x 150 mm 1 pièce
11698613 Erlenmeyer à col étroit de 2 L, Thomson ou Corning Flacons 165 x 112 mm 1 pièce
11336044 2 flacons Erlenmeyer à col large de 2 litres 158 x 72 mm 1 pièce
11389814 2,8 L Ballons Fernbach 203 x 73 mm 1 pièce
11346044 Flacons Erlenmeyer de 3 L 189 x 112 mm 1 pièce
11359814 Flacons Erlenmeyer de 4 L 210 x 99 mm 1 pièce
11369814 Fioles Erlenmeyer de 5 L 222 x 145 mm 1 pièce
11379814 Fioles d'Erlenmeyer de 6 L 244 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11396034 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M11909001
En stock
Libérez tout le potentiel de vos expériences grâce à la gamme polyvalente de pinces agitatrices Eppendorf. Fixez solidement les flacons Erlenmeyer, Thomson Ultra Yield™ , Optimum Growth™ , Tunair™ , Corning™ et bien plus encore sur vos plateformes universelles. Trouvez la pince idéale pour chaque type de flacon.
  • Construction en acier inoxydable (sans soudure par points ni rivetage) pour plus de solidité et de sécurité.
  • Les pinces de 2 L et plus sont livrées avec une ceinture supplémentaire pour plus de sécurité lors de l'agitation des flacons à grande vitesse.
  • Livré avec les vis nécessaires, et équipé de ressorts en fil d'acier hélicoïdal pour une stabilité accrue à haute vitesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Fioles d'Erlenmeyer de 125 ml
Type de produit Pince
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 68 x 37 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs Innova I-Series et Excella