Learn More
Globe Scientific Flacons à scintillation
Code produit 31923410 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
6.5 mL
20 mL
Hauteur (métrique):
53 mm
57 mm
61.4 mm
Diamètre (métrique) externe:
13.8 mm
16 mm
26.5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
31923410 20 mL 61.4 mm 26.5 mm 1000 pièces
31922506 4 mL 53 mm 13.8 mm 2000 pièces
31922796 6.5 mL 57 mm 16 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31923410 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 101010
Expédition estimée: 08-01-2027
Conçu pour fournir des comptes de fond constants et bas et adapté au comptage à faible activité.
Fiole de scintillation de 20 mL :
  • Comptage par scintillation, comptage gamma, chromatographie, stockage et culture des échantillons
  • En raison de son bouchon étanche, il est également couramment utilisé pour stocker et transporter des échantillons histologiques dans 10 % de formol
  • Offre un haut degré de résistance aux solvants organiques et une translucidité suffisante pour que les niveaux de réactifs soient facilement visibles
  • Un design unique de filetage permet de sceller le flacon avec un simple coup de 1/4 de tour et une pression minimale
Fiole de scintillation de 6,5 mL :
  • Solidement scellé simplement en fixant des bouchons
  • Le capuchon est facilement retiré en tournant facilement un quart de tour vers la gauche
Fiole de scintillation en polyéthylène de 4 mL :
  • Utilise un bouchon à vis en polyéthylène à tour complet
  • La taille la plus économique à utiliser car elle nécessite le moins de solvant
Spécification
Diamètre (métrique) externe 26.5 mm
Matériau PE-HD
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 20 mL
Nbre par carton 1000
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61.4 mm