Learn More
Kartell™ Flacons à scintillation
Code produit 10162611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
20 ml
Diamètre (métrique) externe:
13.71 mm
26.5 mm
Hauteur (métrique):
52,5 mm
57,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10162611 20 ml 26.5 mm 57,5 mm 1000 pièces
10172611 4 ml 13.71 mm 52,5 mm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10162611 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0093300
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec des parois épaisses pour minimiser les pertes de solvants. Les flacons à scintillation Kartell™ sont compatibles avec tous les compteurs à scintillation liquide.
  • Produit incassable
  • Disponibles en tailles macro ou mini
  • Fournis avec des bouchons à vis
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD 
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 26.5 mm
Matériau Polyéthylène
Volume (métrique) 20 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 57,5 mm