Learn More
Sclaréolide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sclareolide |
| CAS | 564-20-5 |
| Formule moléculaire | C16 H26 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (3aR)-(+)-Sclareolide, (+)-12-Norambreinolide, Decahydrotetramethylnaphthofuranone |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@H]23 |
| Nom IUPAC | (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-tétraméthyl-1,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydrobenzo[e]benzofuran-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.38 |
| Poids de la formule | 250.1933 |