Få mere at vide
Bromhydrate de scopolamine trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement unitSize
10117943 1 g Flacon en verre 1g
10605222 5 g Flacon en verre 5g
10289593 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10117943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Le bromhydrate de scopolamine trihydraté, numéro CAS 6533-68-2, est la forme trihydratée du bromhydrate de scopolamine qui montre une activité antimuscarinique compétitive en bloquant les actions de l’acétylcholine endogène ou des agonistes exogènes.Il présente également des activités anti-spasmodiques et anti-émétique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté est une forme de sel de scopolamine, un alcaloïde de tropane dérivé de plantes de la famille des solanacées (Solanaceae), principalement Hyoscyamus niger et Atropa belladonna
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté montre une activité antimuscarinique compétitive en bloquant les actions de l’acétylcholine endogène ou des agonistes exogènes.
• Il montre également des activités antispasmodiques et antiémétiques
Applications
• Il a été décrit que la scopolamine inhibe les récepteurs de l’acétylcholine muscarinique (mAChR) avec une certaine sélectivité pour les MAChR M1
• Il est structurellement similaire à l’acétylcholine et peut antagoniser l’activité de l’acétylcholine médiée par les récepteurs muscariniques situés sur les structures innervées par les nerfs cholinergiques postganglionnaires et sur les muscles lisses (qui répondent à l’acétylcholine, mais sont doté d’une innervation cholinergique insuffisante)
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté peut induire l’amnésie chez les animaux de laboratoire et il est donc fréquemment utilisé dans les modèles animaux de déficit de mémoire
• Le bromhydrate de scopolamine trihydraté est utilisé pour induire des déficits cognitifs dans les modèles animaux de la maladie d’Alzheimer
• La scopolamine a été employé dans plusieurs études pour comprendre, identifier et caractériser les cibles biologiques de la maladie d’Alzheimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6533-68-2
Formule moléculaire C17H28BrNO7
Poids moléculaire (g/mol) 438.32
Numéro MDL MFCD00150066
Clé InChI LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Synonyme hyoscine hydrobromide trihydrate
CID PubChem 131632304
Nom IUPAC bromure de trihydrate d’hydrogène (1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
SMILES [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Scopolamine hydrobromide trihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 194.0°C to 197.0°C
Couleur Blanc ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Conditions de rotation spécifiques −27° (20°C c=5,H2O)
Rotation spécifique − 27.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Poids de la formule 438.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Faresætning
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.