Learn More
Scopolotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753451 50 mg Flacon en verre 50mg
10570404 250 mg Flacon en verre 250mg
10381134 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302900500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-61-5
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00006872
Clé InChI RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
CID PubChem 5280460
ChEBI CHEBI:17488
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-méthoxychromen-2-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopoletin
Note relative au nom 95%
Point de fusion 200.0°C to 207.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 8545
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Scopoletin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin