Learn More
Scopoletin, MedChemExpress
Code produit 16479056
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479056 100 mg
16454817 50 mg
16431506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16479056 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0342
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopoletin
CAS 92-61-5
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H8O4
Quantité 100 mg
Synonyme Gelseminic acid Chrysatropic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 99.19%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation