Learn More
Scopoletin, TRC
Code produit 30424106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS200500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopoletin
CAS 92-61-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H8 O4
Quantité 100 mg
Synonyme Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
Formule InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-méthoxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.0423
Pourcentage de pureté >95