Learn More
Scopoline Methobromide, TRC
Code produit 17914625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17914625 5 mg 5mg
17901595 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17914625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS1999955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1044148-31-3
Formule moléculaire C9 H16 N O2 . Br
Poids moléculaire (g/mol) 250.13
Synonyme (2S,3aR,5S,6S,6aS)-Hexahydro-6-hydroxy-4,4-dimethyl-2,5-methano-2H-furo[3,2-b]pyrrolium Bromide (1:1), Scopoline Methobromide (5CI)
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Scopoline Methobromide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5-4-7(10)9(12-5)8(6)11;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9-;/m0./s1
Poids de la formule 249.0364