Learn More
3M™ Distributeur de rouleau Scotch™ C10 noir
Code produit 15728488 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Rouleau de ruban, 1 rouleau jusqu’à 66 m x 25 mm (L x l)
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15728488 Rouleau de ruban, 1 rouleau jusqu’à 66 m x 25 mm (L x l) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15728488 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000080564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    94.78€ / 6 pièces
    Économisez 42.22€
    30% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Le distributeur de rouleau 3M™ Scotch™ C10 noir est un support de ruban solide qui convient à presque tous les rouleaux de ruban.
  • Lame de coupe solide pour les petits et grands rouleaux de ruban adhésif
  • Le rack est équipé d’un rouleau de 2,54 cm avec des dimensions maximales de 19 mm x 33 m et d’un rouleau de 7,62 cm avec des dimensions maximales de 25 mm x 66 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de rouleaux
Couleur Noir
Diamètre (impériale) interne Centre : 1 po, 3 po
Capacité Rouleau de ruban, 1 rouleau jusqu’à 66 m x 25 mm (L x l)
Quantité 1 de chaque