Learn More
Scientific Industries Rouleau adhésif double face Scotch™
Code produit 11301504 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,5 m x 25,5 mm (60 x 1 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11301504 1,5 m x 25,5 mm (60 x 1 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11301504 Fournisseur Scientific Industries Code fournisseur 83041437
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce ruban adhésif double face Scotch™ est une alternative à la fixation des récipients avec des pinces ou des rouleaux classiques.Conçu pour une utilisation avec les agitateurs Orbial-Genie.
  • Option alternative pour sécuriser les récipients à la plateforme de l’agitateur Orbial-Genie
  • Idéal pour les récipients tels que flacons et boîtes qui ne peuvent pas être maintenus avec des pinces ou des rouleaux classiques.
  • Coupez les bandes de ruban selon vos besoins et fixez-les à la plate-forme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ruban adhésif double face
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Fixation de récipients à la plateforme d’agitation
À utiliser avec (équipement) Agitateur Orbital-Genie
Type d’adhésif Scotch™ 3M
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 1,5 m x 25,5 mm (60 x 1 po)
Quantité 1 rouleau
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg