Description
- Le ruban fin permet une excellente séparation des lignes de couleur
- Excellent pour peindre de longues lignes droites et des courbes douces.
- Résistant à la plupart des solvants et à l'humidité
- Souvent utilisée comme ruban de traçage pour les graphismes multicolores et personnalisés de grande valeur.
Specifications
Specifications
| Couleur | Vert |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Ruban Fine Line |
| À utiliser avec (application) | Masquage pour peinture, préparation de la peinture |
| Modèle | 218 |
| Quantité | 144 rouleaux/carton (12 rouleaux/paquet, 12 paquets/carton) |
| Épaisseur (impériale) | 5 mil |
| Dimensions (L x l) | 60 yd x 1/8 in |