Learn More
3M™ Dévidoir de ruban adhésif à faible bruit pour scellement de boîtes Scotch™
Code produit 17701669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique, métal
Couleur:
Gris
Modèle:
H150
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Couleur Modèle Conditionnement
17701669 Plastique, métal Gris H150 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17701669 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000056829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    162.00€ / 6 pièces
    Économisez 33.00€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Ce distributeur portatif, à dévidoir et à poignée-pistolet est conçu pour réduire le bruit causé par le déroulement du ruban lors de l’application. Robuste, durable et facile à charger et à utiliser.
  • Pour une largeur maximale du rouleau de ruban adhésif de 48 mm
  • Fabriqué en plastique et en métal résistants aux chocs
  • Légèreté facilitant la manipulation et le contrôle
  • À utiliser pour le scellage, la combinaison, le renfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Matériau Plastique, métal
Modèle H150