Learn More
3M™ Ruban adhésif performant pour boîte Scotch™
Code produit 17721669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Format:
Rouler
Ruban adhésif
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Format Conditionnement
17721669 660 m x 55 mm Ruban adhésif 6 rouleaux
17751669 990 m x 50 mm Rouler 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17721669 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000095417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    178.02€ / 6 rouleaux
    Économisez 966.98€
    84% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Ruban adhésif performant pour boîte conçu pour resceller et réemballer des produits de poids moyen à lourd. Résiste aux déchirures en cas de manipulation brusque et absorbe les chocs.
  • Permet de resceller et d’emballer des produits lourds
  • Adhérence initiale et à cisaillement élevée sur le carton
  • Permet de fermer des boîtes en carton avec une seule bande
  • Offre de bons résultats aux températures généralement rencontrées par les produits emballés dans les environnements d’expédition et de stockage
  • Ruban de qualité pour fermer les boîtes
  • Résiste aux fissures dues à une manipulation brusque et absorbe les chocs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’adhésif thermofusible
Couleur Transparente
Format Ruban adhésif
Type de produit Ruban adhésif pour boîte
Modèle 3739
Dimensions (L x l) 660 m x 55 mm
Longueur (impériale) 721,78 yd.
Longueur (métrique) 660 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm