Learn More
3M™ Ruban adhésif performant pour boîte Scotch™ 3739
Description
- Resceller et emballer des marchandises lourdes de valeur
- Ruban adhésif fiable pour boîte adapté aux emballages de poids moyen à lourds
- Adhérence initiale et à cisaillement élevée sur le carton
- Permet de fermer des boîtes en carton avec une seule bande
- Offre de bons résultats à toutes les températures généralement rencontrées par les produits emballés dans les environnements d’expédition et de stockage
- Ruban de qualité pour fermer les boîtes
- Ruban qui résiste aux déchirures en cas de manipulation brusque et absorbe les chocs
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Thermofusible |
| Couleur | Marron |
| Format | de dia. int. |
| Type de produit | de dia. int. |
| Dimensions (L x l) | 66 m x 50 mm |
| Longueur (impériale) | 72,18 yd. |
| Largeur (impériale) | 2 in |