Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Papier toilette plié, paquet en vrac
Description
- Papier hygiénique plié
- Distribue les feuilles une par une
- Fabriqué dans des usines qui sont ISO 14001 et ISO Accrédité 9001
- Idéal pour : toilettes très fréquentées
- Aide à réduire la contamination et la propagation des germes
- Permet de réduire les coûts, offre un bon rapport qualité-prix, notamment dans les zones à forte utilisation, tout en préservant l'environnement.
- L’emballage compressé permet de réduire l’espace de stockage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier hygiénique plié |
| Longueur (impériale) | 7,3 in |
| Longueur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (impériale) | 4,6 in |
| Largeur (métrique) | 11.7 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 40 x 36 cm |
| Format | Plié |
| À utiliser avec (application) | Toilettes à forte fréquentation |
| Afficher plus |