Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Désinfectant pour les mains en mousse alcoolisée
Description
- Caractéristiques
- Contient de l’aloe vera et un humectant pour la peau conçu pour un usage fréquent
- La formulation sans colorant et sans parfum a fait l’objet de tests dermatologiques
- Installation rapide et facile par une simple pression et un simple clic
- La cassette vide peut être comprimée pour économiser de l’espace. Elle est recyclable une fois la pompe retirée
- Utilisations :
- Conçu pour faciliter le respect de la conformité sur le lieu de travail
- Utilisé pour minimiser les risques, encourager les pratiques d’hygiène et faciliter le contrôle de la contamination sur le lieu de travail
- Remarques :
- Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant utilisation
- Utiliser les biocides en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant alcoolique pour les mains en mousse |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | Règlement sur les biocides |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 1500, EN 1276, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, réglement UE 528/2012 |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs de désinfectant pour les mains Aquarius™ (6948, 6955, 7124) |
| Conditionnement | Cassette |
| Quantité | 6 Paquets |
| Dimensions | 6 L |
| Volume (métrique) | 1 L |