Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Désinfectant pour les mains en mousse alcoolisée
Code produit 17173664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 Paquets
6 Paquets
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17173664 4 Paquets 4 pièces
17163664 6 Paquets 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17173664 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    79.26€ / 4 pièces
    Économisez 161.74€
    67% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Scott™ CONTROL™ Le gel hydroalcoolique pour les mains tue jusqu'à 99,99 % des micro-organismes. Testé dermatologiquement et sans parfum, ce désinfectant moussant contient de l'aloe vera et un agent humectant pour la peau.
  • Caractéristiques
    • Contient de l’aloe vera et un humectant pour la peau conçu pour un usage fréquent
    • La formulation sans colorant et sans parfum a fait l’objet de tests dermatologiques
    • Installation rapide et facile par une simple pression et un simple clic
    • La cassette vide peut être comprimée pour économiser de l’espace. Elle est recyclable une fois la pompe retirée
  • Utilisations :
    • Conçu pour faciliter le respect de la conformité sur le lieu de travail
    • Utilisé pour minimiser les risques, encourager les pratiques d’hygiène et faciliter le contrôle de la contamination sur le lieu de travail
  • Remarques :
    • Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant utilisation
    • Utiliser les biocides en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant alcoolique pour les mains en mousse
Couleur Transparent
Forme Foam
Certifications / conformité (Europe) EN 1500, EN 1276, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, réglement UE 528/2012
Description Peut être monté au mur ou utilisé comme distributeur autonome de désinfectant
À utiliser avec (équipement) Distributeurs électroniques de soins pour la peau sans contact Kimberly Clark Professional™ en blanc et en argent
Conditionnement Cassette
Quantité 4 Paquets
Dimensions 4.8 L
Volume (métrique) 1,2 L