Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Papier toilette double épaisseur 8591 Centrefeed, 12 rouleaux
Code produit 30158572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23,3 x 15,5 po
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30158572 23,3 x 15,5 po 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158572 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.01€
    56.53€ / 12 pièces
    Économisez 18.48€
    24% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le papier toilette à dévidage central est conçu pour réduire les risques lorsque l'hygiène des sanitaires et le contrôle des contaminations sont prioritaires. Son distributeur fermé à deux rouleaux délivre les feuilles de papier toilette deux plis une à une, limitant les ruptures de stock et le gaspillage : seules les feuilles utilisées sont touchées. Conditionnement : 12 rouleaux de 833 feuilles, soit 9 996 feuilles au total.
  • Chaque rouleau individuel de papier toilette à dévidage central contient 833 feuilles de papier toilette blanches double épaisseur.
  • Ce système de distribution feuille à feuille vous permet de ne toucher que les feuilles utilisées, optimisant ainsi l'hygiène et l'efficacité des sanitaires.
  • Le système Centrefeed distribue les feuilles de papier toilette une à une et réduit la quantité de déchets en fin de rouleau, améliorant ainsi l'hygiène au travail, réduisant le gaspillage et offrant un excellent rapport coût-efficacité.
  • Pour garantir l'environnement, Scott™ Control™ Le papier toilette double épaisseur est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées. FSC Certifié, il porte l'Écolabel européen et sa chasse d'eau est fiable.
  • Compatible avec le système hygiénique et entièrement fermé Scott™ Control™ Mini distributeurs de papier toilette doubles à alimentation centrale (code produit 7186-Blanc et 7187-Noir)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier hygiénique en rouleau
Longueur (impériale) 23,3 in
Longueur (métrique) 59.4 cm
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 39.6 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 23,3 x 15,5 po
À utiliser avec (application) bureau
Quantité d’emballage 833 x 12 rolls (9 996 au total)