Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Papier toilette double épaisseur 8569 Centrefeed, 6 rouleaux
Code produit 30158569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158569 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158569 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.79€
    43.50€ / 6 pièces
    Économisez 14.29€
    24% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le papier toilette Centrefeed est conçu pour minimiser les risques où l’hygiène des toilettes et le contrôle de la contamination sont prioritaires. Le système fermé à haute capacité délivre des feuilles uniques de papier toilette 2 plis, ce qui signifie que vous ne touchez que les feuilles utilisées, maximisant l’hygiène du lieu de travail et réduisant le gaspillage. 6 rouleaux x 1 280 feuilles blanches 2 couches (7 680 feuilles).
  • Chaque rouleau individuel de papier toilette à dévidage central contient 1 280 feuilles de papier toilette gaufrées double épaisseur.
  • Le système Centrefeed distribue les feuilles de papier toilette une à une, améliorant ainsi l'hygiène au travail, réduisant le gaspillage et générant des économies.
  • Le papier toilette commercial est distribué feuille à feuille, ce qui signifie que vous ne touchez que les feuilles que vous utilisez, contribuant ainsi à optimiser l'hygiène et l'efficacité des sanitaires.
  • Pour garantir l'environnement, Scott™ Control™ Le papier toilette à dévidage central est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées. FSC Certifié, il porte l'Écolabel européen et sa chasse d'eau est fiable.
  • Compatible avec le système hygiénique et entièrement fermé Aquarius™ Distributeur de papier toilette à alimentation centrale (code produit 7046)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier hygiénique en rouleau
Longueur (impériale) 18,8 in
Longueur (métrique) 48 cm
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Atención médica - Cuidados agudos
Quantité d’emballage 1 290 x 6 rolls (7 680 au total)