Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Papier toilette plié - Papier toilette double épaisseur en vrac
Code produit 30158573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158573 Bleu 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158573 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 8042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    24.14€ / 36 pièces
    Économisez 25.86€
    51% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le papier toilette plié est conçu pour minimiser les risques lorsque l'hygiène et la prévention des contaminations sont prioritaires. La conception à pliage imbriqué de ce papier toilette double épaisseur distribue des feuilles individuelles, ce qui signifie que vous ne touchez que les feuilles que vous utilisez, pour une meilleure hygiène et une réduction du gaspillage.
  • Scott™ Control™ Papier toilette plié double épaisseur de qualité, idéal pour les lieux où l'hygiène et la prévention des contaminations sont primordiales.
  • Compatible avec une variété de Kimberly-Clark options de distributeurs de papier toilette
  • Fabriqué à partir de fibres 100% recyclées, FSC Certifié, il porte l'Écolabel européen et sa chasse d'eau est fiable.
  • Chaque paquet individuel de papier toilette plié double épaisseur contient 250 feuilles de papier toilette double épaisseur gaufrées.
  • Scott™ Control™ Le papier toilette prédécoupé permet une distribution feuille à feuille, ce qui signifie que vous ne touchez que les feuilles utilisées, optimisant ainsi l'hygiène et l'efficacité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papier hygiénique plié
Longueur (impériale) 1 pi 4 in
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Tissue
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Atención médica: cuidados intensivos, consultorios, gimnasios, hoteles, grandes oficinas
Quantité d’emballage 250 x 36 paquets (9 000 au total)