Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Serviettes pour les mains
Description
- Lorsque l’hygiène est une priorité, choisissez les essuie-mains Scott™ Control™.
- Ces rouleaux doux sont maintenant plus résistants, durent plus longtemps et sont conçus pour minimiser les risques et aider à contrôler les germes et la contamination.
- Essuie-mains en rouleau doux qui sont doux avec la peau pour un séchage fréquent des mains dans des environnements critiques en matière d’hygiène.
- Fournit 40 % d’essuie-mains en plus par rapport aux systèmes concurrents, ce qui signifie moins de recharges.
- Marque gaufrée et conçue pour être plus douce pour les mains afin d’encourager activement le respect des normes d’hygiène des mains.
- Notre technologie Airflex™ unique produit une absorbance supérieure, vous permettant ainsi de réduire le risque de contamination croisée compatible avec le distributeur d’essuie-mains en rouleau Aquarius™ pour nettoyage à une seule lingette en blanc (code 7375) ou en noir (code 7376), le distributeur le plus hygiénique disponible.
- Certification de l’écolabel européen pour l’assurance environnementale.
- Certifiés pour le contact avec les denrées alimentaires
- Chaque boîte contient 6 x 300 m de rouleaux à 1 pli.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-tout |
| Longueur (impériale) | 984.3 ft. |
| Longueur (métrique) | 300 m |
| Largeur (impériale) | 7,8 in |
| Largeur (métrique) | 19.8 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Format | Rouler |
| À utiliser avec (application) | Toilettes très fréquentées |
| Quantité d’emballage | 6 Pk. |
| Afficher plus |