Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essuie-mains en papier Control Interfold 1 pli 6663, paquets de 15
Code produit 12714306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
31,5 x 21,5 cm
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12714306 31,5 x 21,5 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12714306 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 6663
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les serviettes pliées contribuent au respect des normes d'hygiène des mains et minimisent les risques lorsque l'hygiène et la prévention de la contamination sont prioritaires. Conçu pour être doux pour la peau lors de séchages fréquents des mains dans des environnements où l'hygiène est primordiale.
15 paquets x 212 feuilles blanches 1 pli (3 180 au total). Un paquet de serviettes à mains 1 pli pliées contient 212 serviettes à mains pliées en M. Maintenez des normes d'hygiène des mains et d'efficacité élevées dans les sanitaires très fréquentés. Scott Serviettes pliées à la main - Contrôle Unique Airflex La technologie utilisée dans ces essuie-mains jetables leur confère une capacité d'absorption supérieure, rendant le séchage des mains efficace et rapide et réduisant les risques de contamination croisée. Les essuie-mains en papier sont FSC et certifié écolabel européen pour l'hygiène des mains avec garantie environnementale. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Distributeurs d'essuie-mains en papier : Améliorez votre expérience dans les sanitaires avec des distributeurs fiables et familiers. Scott Solutions de contrôle des sanitaires, conçues pour faciliter le respect des normes d'hygiène dans les sanitaires sur le lieu de travail. Pour les sanitaires très fréquentés exigeant une hygiène des mains constante et une grande efficacité, choisissez Scott Contrôler le pliage des serviettes à mains afin de minimiser les risques et de contribuer à la maîtrise de la contamination. Unique Airflex La technologie utilisée dans ces serviettes jetables offre une capacité d'absorption supérieure, ce qui rend le séchage des mains efficace et rapide et réduit le risque de contamination croisée. Ces essuie-mains en papier doux sont conçus pour respecter la peau lors de séchages fréquents des mains, encourageant ainsi activement le respect des règles d'hygiène des mains. Les essuie-mains en papier à pliage intercalaire, ou essuie-mains à pliage en M, sont conçus pour distribuer un essuie-mains à la fois. Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise. La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Options pour les distributeurs d'essuie-mains en papier : Distributeurs Aquarius en blanc ou en noir (codes produits 6945 et 7171), un distributeur haute capacité (code 9962) et un distributeur en acier inoxydable haut de gamme (code 8971). FSC et certifiée écolabel européen pour son engagement environnemental. Un extrait de Scott Les serviettes à mains pliées Control contiennent 212 serviettes à mains pliées M. Chaque feuille d'essuie-tout simple épaisseur mesure 31,5 cm x 21,5 cm. 15 paquets x 212 feuilles blanches, 1 pli (3 180 au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Serviette à main pliée
Longueur (impériale) 1.81 ft.
Longueur (métrique) 31,5 cm
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 21,5 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 31,5 x 21,5 cm
Format Feuilles pliées
À utiliser avec (application) Zones de contact alimentaire, bureaux, toilettes d'hôtel
Épaisseur 1 pli