Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Papier toilette plié, paquet en vrac
Beschreibung
- Conçues pour assurer le contrôle de conformité aux normes d’hygiène des toilettes sur le lieu de travail.
- Pour une hygiène accrue dans les environnements critiques de l’une des marques les plus fiables au monde, choisissez le papier toilette Scott™ Control™ 2 plis.
- Un papier toilette plié gaufré de qualité pour les endroits où le contrôle de la contamination et de l’hygiène est une priorité.
- Le papier toilette plié Scott™ Control™ permet la distribution de feuilles de papier toilette simples, ce qui signifie que vous ne touchez que les feuilles que vous utilisez, ce qui vous aide à optimiser l’hygiène des toilettes tout en contrôlant l’utilisation, en réduisant les déchets et en réduisant les coûts inutiles.
- Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée.
- Compatible avec une grande variété d’options de distributeur de papier toilette Kimberly-Clark : Distributeurs de papier toilette commerciaux Aquarius™ en blanc ou noir (codes produits 6946 et 7172), distributeur de papier toilette plié haute capacité (code produit 6990) et distributeur en acier inoxydable à forte image (code produit 8972).
- Pour l’assurance environnementale, ce papier toilette à feuille simple Scott™ Control™ est fabriqué à partir de fibres recyclées à 100 %, est certifié FSC, porte l’écolabel européen et éliminé par chasse d’eau de façon fiable.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Papier toilette |
| Longueur (impériale) | 7,3 in |
| Longueur (métrique) | 18.6 cm |
| Largeur (impériale) | 4,6 in |
| Largeur (métrique) | 11.7 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Description | Conditionnés en vrac |
| Dimensions (L x l) | 18.6 x 11.7 cm |
| À utiliser avec (application) | Toilettes à forte fréquentation |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?