Learn More
Kimberly-Clark™ Drap d'examen Scott™
GREENER_CHOICE
Code produit 16308877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
12 pièces
12 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16308877 Blanc 12 pièces
16328348 Bleu 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16308877 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Draps d’examen blancs, 1 pli, assurent une protection économique. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 51 cm de large, compatible avec le distributeur 7056.
  • Conçu pour fournir aux clients une protection économique pour les banquettes de l’industrie des soins de santé.
  • La protection de banquette Scott™ (51 W) 7396 est souple, absorbante, résistante aux déchirures et durable.
  • Ces protections de banquette sont livrées en rouleau léger et portable et sont faciles à enlever et à adapter.
  • Taille de feuille individuelle 38 cm (L) x 51 cm (l).
  • Compatible avec le distributeur d’essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark Professional™ (code produit 7056).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couch Cover
Couleur Blanc
Matériau Paper
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l) 38 x 51 cm
Format Roll
À utiliser avec (équipement) Distributeur 7056
Longueur (impériale) 15 in.
Longueur (métrique) 38 cm
Épaisseur 1 pli
Quantité 200 feuilles/rouleau, 12 rouleaux
Largeur (impériale) 20.1 in.
Largeur (métrique) 51 cm