Learn More
Kimberly-Clark™ Protection de banquette Hostess™ Essential
Descrizione
- Conçu pour offrir aux clients la combinaison idéale de valeur et de polyvalence en matière de protection des canapés dans le secteur de la santé
- Le Scott™ La housse de canapé Essential Couch Cover (59W) 7162 est douce, absorbante, résistante aux déchirures et durable.
- Ces protections de banquette sont livrées en rouleau léger et portable et sont faciles à enlever et à adapter.
- Taille de feuille individuelle 37 cm (L) x 59 cm (l).
Specifica
Specifica
| Type de produit | Protection de banquette |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 14,6 in |
| Longueur (métrique) | 37 cm |
| Épaisseur | 1 pli |
| Quantité | 6 rouleaux de 198 feuilles |
| Largeur (impériale) | 23,2 in |
| Largeur (métrique) | 59 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?