Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Code produit 12600543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
44,4 x 52 cm
38,4 x 41,4cm
Conditionnement:
1 rouleau
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12600543 38,4 x 41,4cm 1 rouleau
12555518 44,4 x 52 cm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12600543 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 7160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
  • Protection économique
  • Le produit idéal pour la protection des tables d'examen et le maintien de hauts niveaux d'hygiène dans le secteur de la santé
  • Résistants à la déchirure et durables
  • Conditionné en rouleaux légers et portatifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes en papier
Couleur Blanc
Matériau Rouleau emballé
Dimensions (L x l) 38,4 x 41,4cm
Jetable Single-use
Format Wrapped Roll
Longueur (impériale) 14,976 in
Longueur (métrique) 38,4cm
Largeur (impériale) 15.4 in.
Largeur (métrique) 39 cm