Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Essuie-mains en papier 1 pli interplié 6617, paquet de 15
Code produit 16368338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16368338 Blanc 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16368338 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6617
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Essuie-mains en papier pliés, efficaces et fiables. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Distributeurs de serviettes en papier.
15 paquets x 340 feuilles blanches, 1 pli (5 100 au total). Un paquet d'essuie-mains pliés en V contient 340 essuie-mains pliés en V. Notre essuie-mains plié le plus efficace pour un séchage des mains fiable au quotidien. Un séchage des mains efficace et économique grâce à sa conception en V. Airflex Technologie dans ces essuie-mains en papier Ces essuie-mains en papier sont FSC et certifiée écolabel européen pour l'hygiène des mains avec garantie environnementale. Certifié pour le contact alimentaire. Compatible avec une variété de produits. Kimberly-Clark Distributeurs d'essuie-mains en papier : Améliorez votre expérience dans les sanitaires avec des distributeurs fiables et familiers. Scott Des solutions essentielles pour les sanitaires, conçues pour vous aider à respecter les normes d'hygiène dans les environnements à forte fréquentation, sans compromis sur la qualité et le rapport qualité-prix. Scott Les essuie-mains en papier Essential interfold sont nos essuie-mains jetables les plus efficaces, conçus pour un séchage des mains fiable au quotidien. Les essuie-tout en papier enchevêtrés, ou essuie-tout en papier à pli en V, sont conçus pour distribuer un essuie-mains en papier à la fois. Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée. La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains. Avec 340 essuie-mains par clip, le temps d’entretien est réduit, car le produit est moins rechargé. Ce volume élevé d’essuie-mains en papier par clip est également conçu pour répondre aux normes d’hygiène en milieu de travail dans les environnements très fréquentés, car le risque d’être à court est inférieur aux essuie-mains avec moins d’essuie-tout en papier par clip. Ces serviettes en papier pliées présentent également notre signature unique Airflex Une technologie permettant une absorption plus rapide pour un séchage des mains plus hygiénique, tout en consommant moins et en générant moins de déchets, vous permettant ainsi d'en avoir plus pour votre argent tout en améliorant l'hygiène sur le lieu de travail. Ces essuie-mains enchevêtrés disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Options pour les distributeurs d'essuie-mains en papier : Distributeurs Aquarius en blanc ou en noir (codes produits 6945 et 7171), un distributeur haute capacité (code 9962) et un distributeur en acier inoxydable haut de gamme (code 8971). FSC et certifiée écolabel européen pour son engagement environnemental. Certifiés pour le contact alimentaire. Un extrait de Scott Les serviettes en papier Essential interfold contiennent 340 serviettes à mains pliées en V. Chaque feuille d'essuie-tout simple épaisseur mesure 21 cm x 20 cm. 15 paquets x 340 feuilles blanches, 1 pli (5 100 au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serviette à main pliée
Longueur (impériale) 1.77 ft.
Longueur (métrique) 54 cm
Largeur (impériale) 1.31 ft.
Largeur (métrique) 40 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Description Enchevêtrées
Dimensions (L x l) 21 x 20 cm
À utiliser avec (application) Environnements de toilettes fréquentés
À utiliser avec (équipement) Divers distributeurs d’essuie-tout en papier Kimberly-Clark
Quantité d’emballage 340 essuie-tout/boîte, 15 boîtes
Concept écologique F4 recyclé