Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Serviettes roulées
Code produit 15829514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15829514 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15829514 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.33€
    92.39€ / 6 pièces
    Économisez 29.94€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Conçu pour répondre aux normes d’hygiène sans compromettre l’efficacité. Scott™ Essential™ Les essuie-mains roulés sont les plus longs et les plus efficaces par rapport aux systèmes concurrents ; ils offrent 25 % d'essuie-mains en plus pour moins de recharges, assurant un séchage des mains fiable au quotidien.
  • Conçu pour vous aider à répondre aux normes d’hygiène des toilettes dans les environnements très fréquentés sans compromettre la qualité et la valeur.
  • Conçu pour un séchage quotidien fiable des mains. Les essuie-tout en papier enchevêtrés, ou essuie-tout en papier à pli en V, sont conçus pour distribuer un essuie-mains en papier à la fois.
  • Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise.
  • Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée.
  • La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains.
  • Avec 340 essuie-mains par clip, le temps d’entretien est réduit, car le produit est moins rechargé. Ce volume élevé d’essuie-mains en papier par clip est également conçu pour répondre aux normes d’hygiène en milieu de travail dans les environnements très fréquentés, car le risque d’être à court est inférieur aux essuie-mains avec moins d’essuie-tout en papier par clip.
  • Ces essuie-mains en papier disposent également de notre technologie unique Airflex™ qui permet une absorption plus rapide pour un séchage plus hygiénique à la main, tout en utilisant et créant moins de déchets, vous aidant ainsi à économiser tout en améliorant l’hygiène sur le lieu de travail.
  • Ces essuie-mains enchevêtrés disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport.
  • Certification FSC et écolabel européen pour l’assurance environnementale.
  • Certifiés pour le contact alimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Essuie-tout
Longueur (impériale) 1148.3 ft.
Longueur (métrique) 350 m
Largeur (impériale) 7,8 in
Largeur (métrique) 19.8 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Format Rouler
À utiliser avec (application) Toilettes très fréquentées
Quantité d’emballage 6 rouleaux/feuille
Concept écologique F4 recyclé