Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Essuie-mains en papier 1 pli, 6 rouleaux
Code produit 30158565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158565 Bleu 6 pièces
30158562 Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30158565 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6696
Expédition estimée: 16-12-2026
Les serviettes pour les mains sont conçues pour être détectables dans les environnements critiques en matière de contamination, respectant ainsi les normes d'hygiène sans compromettre l'efficacité du séchage des mains. Idéal pour les sanitaires compacts.
  • 6 x 190 m = 4 560 feuilles, blanches, 1 pli Slimroll serviettes à main roulées (1 140 m au total)
  • Chaque Slimroll Un rouleau d'essuie-mains en papier contient 190 mètres de rouleau, soit l'équivalent de 760 feuilles d'essuie-mains en papier.
  • Le rouleau est fièrement estampillé du Scott marque pour assurer la confiance des clients et utiliser Airflex Une technologie pour une absorption plus rapide et un séchage plus hygiénique
  • contact alimentaire et certifié par l'Écolabel européen
  • Compatible avec le distributeur de rouleaux d'essuie-mains Aquarius à nettoyage en un seul passage, en blanc (7955) ou en noir (7956).
  • Conçu pour une hygiène des mains fiable dans les sanitaires à espace limité et offrant une efficacité optimale Slimroll Serviettes pour un séchage des mains fiable au quotidien
  • Unique Airflex Cette technologie permet une absorption plus rapide pour un séchage des mains plus hygiénique, tout en consommant moins de produit et en générant moins de déchets.
  • Le distributeur est entièrement fermé, ce qui garantit que les utilisateurs ne toucheront que la serviette qu'ils utilisent pour se sécher les mains.
  • Les distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée et contribuent ainsi au respect des normes d'hygiène.
  • Système innovant de rouleau de remplacement inusable compatible Kimberly-Clark Les distributeurs d'essuie-mains sont équipés d'un rouleau de rechange avant même que le rouleau d'origine ne soit épuisé.
  • Le système de rouleau de raccordement augmente la capacité de ce système de 5 %.
  • Les rouleaux sont dotés d'une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à la réduction des coûts de stockage et de transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleau d’essuie-mains
Longueur (impériale) 1.47 ft.
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 19.80 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Transformation des aliments
Quantité d’emballage 190 ml 6 tubes (1 140 m au total)