Learn More
Kimberly-Clark™ Drap d'examen Scott™
Description
- La gamme de protections de banquette Scott™ a été conçue pour offrir aux clients une protection de qualité pour les banquettes de l’industrie des soins de santé.
- La protection de banquette Scott™ (51 W) 7398 est souple, absorbante, résistante aux déchirures et durable.
- Ces protections de banquette sont livrées en rouleau léger et portable et sont faciles à enlever et à adapter.
- Taille de feuille individuelle 38 cm (L) x 51 cm (l).
- Compatible avec le distributeur d’essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark Professional™ (code produit 7056).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couch Cover |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Paper |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur 7056 |
| Épaisseur | 2 plis |
| Quantité | 140 feuilles/rouleau, 12 rouleaux |
| Largeur (impériale) | 20.1 in. |
| Largeur (métrique) | 51 cm |